6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346110-1G OR346110-500MG
APOSOR346110-1GEA 0 EUR
APOSOR346110-1G APOSOR346110-500MG
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11052464
CAS nummer: 201019-27-4