4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346111-1G OR346111-500MG
APOSOR346111-1GEA 0 EUR
APOSOR346111-1G APOSOR346111-500MG
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368660
CAS nummer: 67268-37-5