N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346112-1G OR346112-5G
APOSOR346112-1GEA 0 EUR
APOSOR346112-1G APOSOR346112-5G
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052466
CAS nummer: 1053659-35-0