4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346115-1G OR346115-25G OR346115-5G
APOSOR346115-1GEA 24.6 EUR
APOSOR346115-1G APOSOR346115-25G APOSOR346115-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₄Cl₂N₂OS
Smeltpunt: 86…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00194954
CAS nummer: 33097-11-9