5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346116-1G OR346116-5G
APOSOR346116-1GEA 0 EUR
APOSOR346116-1G APOSOR346116-5G
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090518
CAS nummer: 957947-49-8