N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346120-1G OR346120-5G
APOSOR346120-1GEA 191 EUR
APOSOR346120-1G APOSOR346120-5G
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Formule: C₉H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227162
CAS nummer: 1089330-58-4