4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346122-1G OR346122-5G
APOSOR346122-1GEA 0 EUR
APOSOR346122-1G APOSOR346122-5G
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Formule: C₅H₃N₃O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076649
CAS nummer: 62078-43-7