1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346124-1G OR346124-5G
APOSOR346124-1GEA 219 EUR
APOSOR346124-1G APOSOR346124-5G
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313628
CAS nummer: 376387-68-7