5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346125-1G OR346125-5G
APOSOR346125-1GEA 0 EUR
APOSOR346125-1G APOSOR346125-5G
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Formule: C₈H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114339
CAS nummer: 287927-87-1