3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346128-1G OR346128-500MG
APOSOR346128-1GEA 0 EUR
APOSOR346128-1G APOSOR346128-500MG
3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
3,4-Dichloro-alpha-chlorobenzaldoxime
Formule: C₇H₄Cl₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227171
CAS nummer: 1056189-27-5