3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346139-1G OR346139-5G
APOSOR346139-1GEA 0 EUR
APOSOR346139-1G APOSOR346139-5G
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Formule: C₄H₇BrN₂S
MW: 195.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12131107
CAS nummer: 1208081-54-2