5-Bromo-3-methylisothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346140-1G OR346140-5G
APOSOR346140-1GEA 203 EUR
APOSOR346140-1G APOSOR346140-5G
5-Bromo-3-methylisothiazole
5-Bromo-3-methylisothiazole
Formule: C₄H₄BrNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318949
CAS nummer: 20493-60-1