4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346146-1G OR346146-5G
APOSOR346146-1GEA 0 EUR
APOSOR346146-1G APOSOR346146-5G
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₈O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227239
CAS nummer: 65369-31-5