2,4-Dibromopentanedioic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346158-1G OR346158-5G
APOSOR346158-1GEA 0 EUR
APOSOR346158-1G APOSOR346158-5G
2,4-Dibromopentanedioic acid
2,4-Dibromopentanedioic acid
Formule: C₅H₆Br₂O₄
MW: 289.92 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845705
CAS nummer: 3479-80-9