2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346159-1G OR346159-5G
APOSOR346159-1GEA 0 EUR
APOSOR346159-1G APOSOR346159-5G
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
Formule: C₆H₈Br₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845706
CAS nummer: 89415-67-8