1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346173-1G OR346173-5G
APOSOR346173-1GEA 0 EUR
APOSOR346173-1G APOSOR346173-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formule: C₈H₁₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08443806
CAS nummer: 33146-99-5