2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346176-1G OR346176-500MG OR346176-5G
APOSOR346176-1GEA 161 EUR
APOSOR346176-1G APOSOR346176-500MG APOSOR346176-5G
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Formule: C₉H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457523
CAS nummer: 4760-35-4