6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346181-1G OR346181-500MG OR346181-5G
APOSOR346181-1GEA 0 EUR
APOSOR346181-1G APOSOR346181-500MG APOSOR346181-5G
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128171
CAS nummer: 13345-09-0