5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346182-1G OR346182-500MG OR346182-5G
APOSOR346182-1GEA 0 EUR
APOSOR346182-1G APOSOR346182-500MG APOSOR346182-5G
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Formule: C₆H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12131131
CAS nummer: 19573-82-1