6-Phenyl-2-thiouracil
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346183-1G
OR346183-5G
APOSOR346183-1GEA
116
EUR
APOSOR346183-1G
APOSOR346183-5G
6-Phenyl-2-thiouracil
6-Phenyl-2-thiouracil
Formule:
C₁₀H₈N₂OS Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00059166 CAS nummer: 36822-11-4 |