Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346185-1G OR346185-5G
APOSOR346185-1GEA 109 EUR
APOSOR346185-1G APOSOR346185-5G
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
MW: 170.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839084
CAS nummer: 51986-17-5