(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346189-1G OR346189-5G
APOSOR346189-1GEA 0 EUR
APOSOR346189-1G APOSOR346189-5G
(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
Formule: C₉H₇BrOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032279
CAS nummer: 13771-72-7