tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346196-1G OR346196-5G
APOSOR346196-1GEA 21.7 EUR
APOSOR346196-1G APOSOR346196-5G
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₅ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180879
CAS nummer: 220510-74-7