Isopropylsulphamoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR346199-1G OR346199-5G
APOSOR346199-1GEA 308 EUR
APOSOR346199-1G APOSOR346199-5G
Isopropylsulphamoyl chloride
Isopropylsulphamoyl chloride
Formule: C₃H₈ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753748
CAS nummer: 26118-67-2
UN: 3265
ADR: 8,II