2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3462-1G OR3462-5G
APOSOR3462-1GEA 26.3 EUR
APOSOR3462-1G APOSOR3462-5G
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256.1390 g/mol
Kookpunt: 138…140 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00457139
CAS nummer: 76041-86-6