4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346201-1G OR346201-5G
APOSOR346201-1GEA 0 EUR
APOSOR346201-1G APOSOR346201-5G
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₂₀H₂₇N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09029311
CAS nummer: 857266-28-5