5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid
OR346206-1G OR346206-5G
APOSOR346206-1GEA 92.1 EUR
APOSOR346206-1G APOSOR346206-5G
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃S
MW: 195.192 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113955
CAS nummer: 763109-71-3