2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346213-1G OR346213-500MG
APOSOR346213-1GEA 0 EUR
APOSOR346213-1G APOSOR346213-500MG
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142818
CAS nummer: 1208081-98-4