2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346216-1G OR346216-5G
APOSOR346216-1GEA 0 EUR
APOSOR346216-1G APOSOR346216-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800230
CAS nummer: 20850-49-1