5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346232-1G OR346232-5G
APOSOR346232-1GEA 62.9 EUR
APOSOR346232-1G APOSOR346232-5G
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈BrNO₃
MW: 282.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16447083
CAS nummer: 91182-60-4