1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346244-1G OR346244-5G
APOSOR346244-1GEA 0 EUR
APOSOR346244-1G APOSOR346244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115049
CAS nummer: 87394-65-8