1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Benzofuran-2-sulphonyl chloride
OR346249-1G OR346249-500MG
APOSOR346249-1GEA 356 EUR
APOSOR346249-1G APOSOR346249-500MG
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₅ClO₃S
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974038
CAS nummer: 17070-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II