1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR346253-1G OR346253-5G
APOSOR346253-1GEA 120 EUR
APOSOR346253-1G APOSOR346253-5G
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Formule: C₅H₉BrO
Kookpunt: 74…75 °C/46mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00015716
CAS nummer: 19967-55-6
UN: 3265
ADR: 8,III