1-Quinoxalin-2-ylbutane-1,2,3,4-tetraol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, 1-(Quinoxalin-2-yl)butane-1,2,3,4-tetraol
OR346271-1G OR346271-5G
APOSOR346271-1GEA 0 EUR
APOSOR346271-1G APOSOR346271-5G
1-Quinoxalin-2-ylbutane-1,2,3,4-tetraol
1-Quinoxalin-2-ylbutane-1,2,3,4-tetraol
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01096782
CAS nummer: 80840-09-1