5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346302-1G OR346302-5G
APOSOR346302-1GEA 162 EUR
APOSOR346302-1G APOSOR346302-5G
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₆N₄
Smeltpunt: 162…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02020550
CAS nummer: 5453-07-6