6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346305-1G OR346305-5G
APOSOR346305-1GEA 134 EUR
APOSOR346305-1G APOSOR346305-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00099597
CAS nummer: 1011-46-7