2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR346309-1G OR346309-5G
APOSOR346309-1GEA 0 EUR
APOSOR346309-1G APOSOR346309-5G
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
Smeltpunt: 64…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657208
CAS nummer: 98026-88-1
UN: 3261
ADR: 8,III