5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 29.2 EUR
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233.0200 g/mol
Smeltpunt: 240…243 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659520
CAS nummer: 228410-90-0