2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346435-1G OR346435-5G
APOSOR346435-1GEA 0 EUR
APOSOR346435-1G APOSOR346435-5G
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Formule: C₈H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08593346
CAS nummer: 52943-21-2