4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346437-1G OR346437-5G
APOSOR346437-1GEA 65.8 EUR
APOSOR346437-1G APOSOR346437-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275463
CAS nummer: 35852-81-4