4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346459-1G
OR346459-500MG
APOSOR346459-1GEA
986
EUR
APOSOR346459-1G
APOSOR346459-500MG
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole
Formule:
C₄H₄BrNS MW: 178.06 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11110311 CAS nummer: 930-42-7 |