5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346523-1G OR346523-5G
APOSOR346523-1GEA 84.7 EUR
APOSOR346523-1G APOSOR346523-5G
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile
Formule: C5H2ClN3
Smeltpunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001466
CAS nummer: 38275-56-8