2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(2-Pyridyl)anisole
OR346608-1G OR346608-5G
APOSOR346608-1GEA 84.7 EUR
APOSOR346608-1G APOSOR346608-5G
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00092333
CAS nummer: 5957-90-4