(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346706-1G OR346706-5G
APOSOR346706-1GEA 321 EUR
APOSOR346706-1G APOSOR346706-5G
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol 95+%
(3-Isopropylisoxazol-5-yl)methanol
Formule: C₇H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10001572
CAS nummer: 14633-17-1