3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3469-25G OR3469-5G OR3469-1G
APOSOR3469-25GEA 360 EUR
APOSOR3469-25G APOSOR3469-5G APOSOR3469-1G
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄N₂O₆
Smeltpunt: 163…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007255
CAS nummer: 528-45-0
EINECS: 208-433-9