2-Ethynyltoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3480-1G OR3480-5G OR3480-25G
APOSOR3480-1GEA 89.2 EUR
APOSOR3480-1G APOSOR3480-5G APOSOR3480-25G
2-Ethynyltoluene
2-Ethynyltoluene
Formule: C₉H₈
Kookpunt: 50…60 °C/30mmHg
Dichtheid: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03427202
CAS nummer: 766-47-2
UN: 3295
ADR: 3,III