3-Ethynyltoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3481-1G OR3481-25G OR3481-5G
APOSOR3481-1GEA 22 EUR
APOSOR3481-1G APOSOR3481-25G APOSOR3481-5G
3-Ethynyltoluene
3-Ethynyltoluene
Formule: C₉H₈
Kookpunt: 170…175 °C
Dichtheid: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318174
CAS nummer: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III