5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3483-1G OR3483-5G OR3483-25G
APOSOR3483-1GEA 178 EUR
APOSOR3483-1G APOSOR3483-5G APOSOR3483-25G
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BBrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973352
CAS nummer: 850864-59-4