2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
OR3487-10G OR3487-1G OR3487-5G
APOSOR3487-10GEA 198 EUR
APOSOR3487-10G APOSOR3487-1G APOSOR3487-5G
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
MW: 152.9436 g/mol
Smeltpunt: 65…70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368877
CAS nummer: 762262-09-9