3-Bromo-5-chlorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-chloro-5-methylbenzene
OR3493-1G OR3493-5G OR3493-25G
APOSOR3493-1GEA 22 EUR
APOSOR3493-1G APOSOR3493-5G APOSOR3493-25G
3-Bromo-5-chlorotoluene 98%
3-Bromo-5-chlorotoluene
Formule: C₇H₆BrCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437596
CAS nummer: 329944-72-1